Learn More
Oxalsäure-Dihydrat, TraceSELECT™, ≥99.9999 % (Metallbasis), Honeywell™ Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
Beschreibung
TraceSELECT™ Ultra und TraceSELECT
- Ultrareine Säuren, Basen und Salze für die Verhüttung und Nassverdau in der Umwelt-, Wasser- und Lebensmittelanalyse
- Die Probenvorbereitung für die Spurenanalyse erfordert Reagenzien höchster Reinheit. Unsere TraceSELECT Ultra-Produkte für die Ultraspurenanalyse bei ppb- und sogar ppt-Konzentrationen werden durch Destillation unter Siedepunkt hergestellt
- Die Säuren, Basen und Salze der TraceSELECT Serie wurden für die Probenvorbereitung und -analyse im ppb-Spurenbereich (μ g/kg) entwickelt
- Verpackt in hochwertigen Behältern, die für jedes Produkt geeignet sind
- Die Reagenzien werden unter Reinraumbedingungen hergestellt und abgefüllt
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Oxalsäuredihydrat |
pH | 1 (126.1 g/l bei 25 °C) |
CAS | 6153-56-6 |
Schmelzpunkt | 104 °C bis 106 °C |
Farbe | Farblos |
Summenformel | C2H6O6 |
Strukturformel | HO2CCO2H· 2 H2O |
MDL-Nummer | MFCD00149102 |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Beilstein | 3679436 |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Oxalsäure-Dihydrat, TraceSELECT™, ≥99.9999 % (Metallbasis), Honeywell™ Fluka™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur