Learn More
Oxalsäure-Dihydrat, hochrein, SLR, Fisher Chemical™
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Kunststofftrommel
Beschreibung
Oxalsäure-Dihydrat, Extra Pure, SLR
Spezifikation
Spezifikation
Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |
Menge | 2.5 kg |
Farbe | Weiß |
Dampfdruck | 21.5mbar 50 |
pH | 1.3 |
Schmelzpunkt | 98°C |
Physikalische Form | Pulverförmiger Feststoff |
Formelmasse | 126.04g/mol |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2525415 | Analysenzertifikat | 05/02/2025 | O/0600/60,O/0600/62,O/0600/53,O/0600/65 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Oxalic acid dihydrate
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/A§/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/A§/anrufen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Oxalsäure-Dihydrat, hochrein, SLR, Fisher Chemical™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur