Learn More
Oxalsäure-Dihydrat, zertifiziertes AR für die Analyse, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Kunststofftrommel
Spezifikation
Specifications
Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |
Dampfdruck | 21.5mbar 50 |
Physikalische Form | Pulverförmiger Feststoff |
Farbe | Weiß |
pH | 1.3 |
Schmelzpunkt | 98°C |
Menge | 500 g |
Formelmasse | 126.04g/mol |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2525415 | Analysenzertifikat | 05/02/2025 | O/0650/70,O/0650/68,O/0650/65,O/0650/53,O/0650/60 |
Safety and Handling
Product Identifier
- Oxalic acid dihydrate
- Gefahr
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Oxalsäure-Dihydrat, zertifiziertes AR für die Analyse, Fisher Chemical >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction