Learn More
Oxalsäure-Dihydrat, ACS, 99.5 – 102.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
As an analytical reagent, in dye and paint industries, in polymers, in metal treatment, in cleaning and textile finishing and as a reagent for dehydration and condensation Oxalic acid dihydrate acts as an analytical reagent, as a reducing agent for photographic films and as mordant in the dyeing process. It is used as a plating agent, a surface treating agent, a grinding agent, a precipitating agent in rare-earth mineral processing, a bleaching agent in textile and a purifying agent in the pharmaceutical industry. It plays an important role in antibiotic medication like oxytetracycline and chloramphenicol. It finds application in water treatment plants to remove calcium waste water. It is also used as a buffer in chromatographic separation as well as bleach for wood, removing black stains caused by water penetration.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Als analytisches Reagenz, in der Farbstoff- und Farbenindustrie, in Polymeren, in der Metallverarbeitung, in der Reinigung und Textilveredelung sowie als Reagenz für Dehydrierung und Kondensation
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Oxalic acid dihydrate |
Schmelzpunkt | 101°bis 105 °C |
Prozentgehaltsbereich | 99.5-102.5% |
Strukturformel | HO2CCO2H·2H2O |
UN-Nummer | UN3261 |
Beilstein | 3679436 |
Merck Index | 14,6911 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,ethanol,ether and glycerol; Insoluble in chloroform. |
Formelmasse | 126.07 (90.04 Anhydrous) |
Reinheit (%) | 99.5 to 102.5% |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
N27L028 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 033262.A1,033262.18,033262.A7,033262.30 |
Y20K021 | Analysenzertifikat | 26/11/2024 | 033262.A1,033262.18,033262.A7,033262.30 |
Y20K019 | Analysenzertifikat | 26/11/2024 | 033262.A1,033262.18,033262.A7,033262.30 |
Y20K020 | Analysenzertifikat | 26/11/2024 | 033262.A1,033262.18,033262.A7,033262.30 |
X02K024 | Analysenzertifikat | 09/10/2024 | 033262.A1,033262.18,033262.A7,033262.30 |
Sicherheit und Handhabung
- Oxalic acid dihydrate
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Oxalic acid dihydrate