Learn More
Oxalsäure-Dihydrat, 99.5+ %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10300184 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
250 g, Kunststoffflasche, 250 Gramm
Click to view available options
Menge:
250 g
1kg
5kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
CAS: 6153-56-6 | C2H6O6 | 126.064 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6153-56-6
Summenformel C2H6O6
Molekulargewicht (g/mol) 126.064
MDL-Nummer MFCD00149102
InChI-Schlüssel GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym Oxalsäuredihydrat, Ethanediosäure, Dihydrat, Ethanediosäuredihydrat, Dihydrat-Oxalsäure, oxalic acid, dihydrate, oxalicacid dihydrate, dihydrate oxalic acid, oxalic acid di-hydrate, pubchem17416, acmc-209mtm
PubChem CID 61373
IUPAC-Name Oxalsäure-Dihydrat
SMILES C(=O)(C(=O)O)O.O.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oxalsäuredihydrat
Namenshinweis Zur Analyse ACS
Schmelzpunkt 98.0 °C bis 102.0 °C
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 99.5+ %
Strukturformel HO2CCO2H·2H2O
UN-Nummer 3261
Beilstein 02, 502
Fieser 01,764, 02,301, 05,481
Merck Index 15, 7010
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: 138 g/l (20 °C). Andere Löslichkeiten: 1200 g/l in Wasser (90 °C), 400 g/l in Ethanol, 555 g/l in kochendem Alkohol, 181 g/l in Glycerin, 10 g/l in Ether
Formelmasse 126.04
Reinheit (%) ≥ 99.5 %
Güte ACS-Reagenz
Dichte 4,62
Menge 250 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Glührückstand 0.01 % max.
Dampfdruck Dampfdruck: 21.5 mbar bei 50 °C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Oxalic acid dihydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Oxalsäure-Dihydrat, 99.5+ %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals >