Learn More
Oxalsäure-Dihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11471538
Zum Warenkorb hinzufügen
Oxalsäure-Dihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11471538
1000g
Click to view available options
Menge:
250g
1000g
5000g
Artikelnummer. 11471538
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13866.0B
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Oxalic acid dihydrate acts as an analytical reagent, as a reducing agent for photographic films and as a mordant in dyeing process. It is used as a plating agent, a surface treating agent, a grinding agent, a precipitating agent in rare-earth mineral processing, a bleaching agent in textile and a purifying agent in pharmaceutical industry. It plays an important role in antibiotic medication like oxytetracycline and chloramphenicol. It finds application in water treatment plants to remove calcium waste water. It is also used as a buffer in chromatographic separation as well as bleach for wood, removing black stains caused by water penetration.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Oxalsäure-Dihydrat dient als analytisches Reagenz, Reduktionsmittel für fotografische Filme und Bindemittel im Färbeprozess. Es wird als Plattierungsmittel, Oberflächenbehandlungsmittel, Schleifmittel, Fällungsmittel in der Seltenerdmineralverarbeitung, Bleichmittel in der Textilindustrie und Reinigungsmittel in der Pharmaindustrie eingesetzt. Es spielt eine wichtige Rolle in Antibiotika-Medikamenten wie Oxytetracyclin und Chloramphenicol. Es findet Anwendung in Wasseraufbereitungsanlagen, um Kalziumabwässer zu entfernen. Es wird auch als Puffer in der chromatographischen Trennung sowie als Bleichmittel für Holz verwendet und entfernt schwarze Flecken, die durch das Eindringen von Wasser verursacht werden.
Löslichkeit
In Wasser, Ethanol, Äther und Glycerin löslich. Nicht in Chloroform löslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Basen, sauren Chloriden und Alkalimetallen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6153-56-6
Summenformel C2H6O6
Molekulargewicht (g/mol) 126.064
MDL-Nummer MFCD00149102
InChI-Schlüssel GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxalic acid dihydrate, ethanedioic acid, dihydrate, unii-0k2l2ij59o, ethanedioic acid dihydrate, oxalic acid, dihydrate, oxalicacid dihydrate, dihydrate oxalic acid, oxalic acid di-hydrate, pubchem17416, acmc-209mtm
PubChem CID 61373
IUPAC-Name Oxalsäure-Dihydrat
SMILES C(=O)(C(=O)O)O.O.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oxalic acid dihydrate
pH 1,3
Schmelzpunkt 101°bis 105 °C
Strukturformel HO2CCO2H·2H2O
UN-Nummer UN3261
Beilstein 3679436
Merck Index 14,6911
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ethanol,ether and glycerol. Insoluble in chloroform.
Formelmasse 126.07 (90.04 Anhydrous)
Reinheit (%) 98%
Dichte 1,65
Menge 1000g
Geruch Geruchsneutral
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10241502 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/06/2022 Catalog NumberA13866.0B,A13866.0I,A13866.30
Chargennummer10143511 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA13866.0B,A13866.0I,A13866.30
Chargennummer10158481 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA13866.0B,A13866.0I,A13866.30
Chargennummer10228420 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA13866.0B,A13866.0I,A13866.30
Chargennummer10230536 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA13866.0B,A13866.0I,A13866.30
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Oxalic acid dihydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Oxalic acid dihydrate
Name des Produkts
Oxalsäure-Dihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >