Learn More
Oxalsäure, 5 % w/v, wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 l
Gehäuse 4L
Packungsgröße:
1 Liter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Oxalic acid |
UN-Nummer | UN3265 |
Konzentration | 5 % w/v wässrige Lösung |
Formelmasse | 90.04 |
Menge | 1 l |
Geruch | Geruchsneutral |
Physikalische Form | Flüssig |
Name des Produkts
Oxalsäure, 5 % w/v, wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur