Learn More
Oxalic Acid 0.25 M For Laboratory Use and Titrations, Chem Lab
Click to view available options
:
Oxalic Acid 0.25 M For Laboratory Use and Titrations, 1 L
Spezifikation
Spezifikation
CAS | 6153-56-6 |
Schmelzpunkt | 0°C |
Siedepunkt | 100°C |
Farbe | Farblos |
Konzentration | 0.25 M |
Molekulargewicht (g/mol) | 126.07 |
Dichte | 1.01 g/mL |
Menge | 1 L |
Verpackung | Polyethylen |
Physikalische Form | Flüssig |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Oxalic acid
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Oxalic Acid 0.25 M For Laboratory Use and Titrations, Chem Lab >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur