Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ VEP-2 Elektroblotting-System für kleine Tanks
Produzieren Sie mit dem Thermo Scientific™ Owl™ VEP-2 Elektroblotting-System für kleine Tanks gleichmäßige, reproduzierbare Proteintransfers für bis zu vier Polyacrylamid-Minigels.
Marke:  Thermo Scientific™ VEP-2
Artikelnummer. 12494737
  • 1440.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-10-2025
Beschreibung
Produzieren Sie mit dem Thermo Scientific™ Owl™ VEP- 2 Elektro-Blotting-System für kleine Tanks gleichmäßige, reproduzierbare Proteintransfers für bis zu vier Polyacrylamid-Minigels, die sich ideal für die schnelle und effiziente Proteinübertragung über einen breiten Molekulargewichtsbereich eignen.
Merkmale:
  • Elektro-Blotting-System im Tankstil
  • Die integrierte Kühlbasis ermöglicht temperaturgesteuerte Durchläufe
  • Rührstäbe (nicht im Lieferumfang enthalten) können zur Erhöhung der Pufferzirkulation am Boden der Pufferkammer angebracht werden
Enthält:
  • Pufferkammer mit Platindraht-Elektrodenplatten und Kühlsockel
  • Sicherheitsverriegelungsdeckel mit angeschlossenen Netzkabeln
  • Vier Blotting-Kassetten mit Schaumstoffeinlagen und Kassettenclips
  • Sechs Blatt Blotting-Filterpapier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
VEP-2 Mini-Tank-Elektroblotting-System, 9 x 9 Zoll Gelgröße
Owl™
0.3 gal.
18 x 13 x 16.5 cm (7.06 x 5.13 x 6.5 in.)
3.5 Zoll
9 cm
3.5 Zoll
9 cm
16.5 cm
Mini (9 Zoll x 9 Zoll)
Elektroblotting-System
1.4 l
7,06 in.
18 cm
5.13 Zoll
13 cm
6,5 in.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Owl™ VEP-2 Elektroblotting-System für kleine Tanks > Transferfläche: 9 x 9 cm, Puffervolumen: 1.4 l; L x B x H: 18 x 13 x 16.5 cm