Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ Sequenziersystem, Distanzstücksätze und Glasplatten
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Owl™ Sequenziersystem-Distanzstücksätze und -Glasplatten mit Owl™ Gelguss-Sequenziersystemen.
Marke: Thermo Scientific™ S2S-43G
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Owl™ Sequenziersystem-Distanzstücksätze und -Glasplatten mit Owl™ Gelguss-Sequenziersystemen.
Spezifikation
Versetzte Glasplatte; 43 cm x 35 cm x 0.18 Zoll (L x B x D) | |
0,32 cm | |
Versetzte Glasplatte | |
35 cm |
Owl™ Sequenzierungssystem | |
43 cm | |
3/16 in. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Owl™ Sequenziersystem, Distanzstücksätze und Glasplatten > Versetzte Glasplatte; 43 cm x 35 cm x 0.18 Zoll (L x B x D)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur