Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ RF-3 Aufbewahrungssystem
Organisieren Sie Ihren Kühlschrank, Kühlraum, Tiefkühlschrank oder Tisch mit diesem Ablagesystem.
Marke: Thermo Scientific™ RF-3
Beschreibung
Organisieren Sie Ihren Kühlschrank, Kühlraum, Tiefkühlschrank oder Tisch mit dem Thermo Scientific™ Owl™ RF-3 Aufbewahrungssystem.
Merkmale:
- Acht Fächer aus strapazierfähigem, 0.64 cm dickem Acryl
- Rutschfeste Gummifüße verhindern das Verrutschen
- Vertikal oder horizontal verwendbar
Bestellinformationen:
Racks für Mikroröhrchen sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Spezifikation
Ablagesystem | |
Acryl | |
Rechteckig | |
9 in. |
2 x 4 | |
8 | |
6 in. | |
12 in. |