Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ Verbrauchsmaterial für die Geltrocknung
Verwenden Sie die Rahmen und das vorgeschnittene Zellophan, das mit den Thermo Scientific™ Owl™ Geltrocknungsmaterialien mit Owl™ Geltrocknungskits geliefert wird.
34.80 CHF - 88.30 CHF
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11927535
|
Thermo Scientific™
CM-10 |
Vorgeschnittene Cellophan-Folie, 14 x 14 cm |
34.80 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 04-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11708174
|
Thermo Scientific™
CM-20 |
Vorgeschnittene Cellophan-Folie, 24 x 24 cm |
35.15 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 27-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11937535
|
Thermo Scientific™
GDF-1 |
Gel-Trocknungsrahmen, groß |
88.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11917535
|
Thermo Scientific™
GDF-3 |
Gel-Trocknungsrahmen, Minigel |
45.90 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Kombinieren Sie die Rahmen und vorgeschnittenen Zellophane, die im Lieferumfang von Thermo Scientific™ Owl™ Gel-Trockenzubehör enthalten sind, mit Owl™ Gel-Trocknungs-Kits.
- Rahmen und vorgeschnittene Zellophane sind im großen (24×24 cm) oder kleinen (14×14 cm) Format erhältlich