Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ Verbrauchsmaterial für die Geltrocknung
Verwenden Sie die Rahmen und das vorgeschnittene Zellophan, das mit den Thermo Scientific™ Owl™ Geltrocknungsmaterialien mit Owl™ Geltrocknungskits geliefert wird.
Marke:  Thermo Scientific™ CM-10
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11927535
  • 34.80 CHF / 50 Stück
Verfügbar ab: 07-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Kombinieren Sie die Rahmen und vorgeschnittenen Zellophane, die im Lieferumfang von Thermo Scientific™ Owl™ Gel-Trockenzubehör enthalten sind, mit Owl™ Gel-Trocknungs-Kits.
  • Rahmen und vorgeschnittenes Zellophan sind im großen (24 × 24 cm) oder kleinen (14 × 14 cm) Format erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Vorgeschnittene Cellophan-Folie, 14 x 14 cm
Cellophan, vorgeschnitten
14 cm
14 x 14 cm
14 cm