Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ Gel-Trocknungs-Kits
Mit diesen Gel-Trocknungssets können Sie Proteingele einfach und kostengünstig konservieren und gleichzeitig Verzerrungen vermeiden, die bei anderen Trocknungsverfahren häufig auftreten.
163.00 CHF - 196.00 CHF
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12454637
|
Thermo Scientific™
GDF-10 |
Gel-Trocknungskit, Minigel-Format | N/A | ||||||
11560435
|
Thermo Scientific™
GDF-20 |
Geltrocknungskit, Großformat |
196.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Proteingele lassen sich einfach und kostengünstig konservieren und gleichzeitig Verzerrungen beseitigen, die bei anderen Trocknungsverfahren häufig auftreten. Thermo Scientific™ Owl™ Gel-Trocknungskits bieten eine kostengünstige und einfache Möglichkeit, eine permanente Aufzeichnung von Gelen zu erstellen, indem sie mit Luft zwischen zwei Zellophanblättern getrocknet werden.
Merkmale:- Erhältlich in den Größen Minigel und Großformat
- Das abgeschrägte Design des Gel-Trockenrahmens erleichtert den Zusammenbau
Enthält:
- Zwei Sätze geltrocknender Rahmen
- 50 Blätter aus vorgeschnittenem Zellophan
- Zwei massive Rückplatten
- Acht Seitenklemmen
Hinweis:
- Rahmen und Zellophan sind separat erhältlich
Spezifikation
Geltrocknungskit | |
Jeweils |