Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ Gel-Trocknungs-Kits
Mit diesen Gel-Trocknungssets können Sie Proteingele einfach und kostengünstig konservieren und gleichzeitig Verzerrungen vermeiden, die bei anderen Trocknungsverfahren häufig auftreten.
Marke: Thermo Scientific™ GDF-10
Beschreibung
Proteingele lassen sich einfach und kostengünstig konservieren und gleichzeitig Verzerrungen beseitigen, die bei anderen Trocknungsverfahren häufig auftreten. Thermo Scientific™ Owl™ Gel-Trocknungskits bieten eine kostengünstige und einfache Möglichkeit, eine permanente Aufzeichnung von Gelen zu erstellen, indem sie mit Luft zwischen zwei Zellophanblättern getrocknet werden.
- Erhältlich in den Größen Minigel und Großformat
- Praktische Methode zur Konservierung von Gelen durch Lufttrocknung zwischen zwei Blättern Zellophan
- Das abgeschrägte Design des Gel-Trockenrahmens erleichtert den Zusammenbau
Im Lieferumfang enthalten:
Die Komplettpakete enthalten zwei Sätze Geltrocknungs-Rahmen, 50 Blatt vorgeschnittenes Zellophan, zwei feste Rückplatten und acht Seitenclips; Rahmen und Zellophan sind auch separat erhältlich
Spezifikation
Gel-Trocknungskit, Minigel-Format | |
Geltrocknungskit | |
14 cm |
14 x 14 cm | |
Jeweils | |
14 cm |