Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B3 Gelsystem mit eingebauter Umwälzung
Thermo Scientific Owl™ EasyCast B3 Systeme mit eingebauter Umwälzung eigenen sich ideal für lange Probenläufe, mehrere Probensets oder RNA-Gels.
Marke:  Thermo Scientific™ B3
Artikelnummer. 11992955
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific Owl™ EasyCast B3 Systeme mit eingebauter Umwälzung eigenen sich ideal für lange Probenläufe, mehrere Probensets oder RNA-Gels.
  • Hemmung der Bildung von ionischen und pH-Gradienten
  • Hohe Auflösung und einheitliche, reproduzierbare Ergebnisse Klare Ergebnisse bei Probenläufen über längere Zeiträume
  • Keine externen Pumpen, Schläuche oder Rührstäbe erforderlich, da das Umwälzsystem in die Pufferkammer integriert ist.
  • Beseitigt ungleichmäßige Migration, Bandenverzerrungen und Fehlzuordnungen pH-abhängiger, glyoxylierter RNA-Moleküle, wozu es bei Auftreten ionischer Erschöpfung kommen kann.
Minigelsysteme umfassen Pufferkammer, SuperSafe™ Deckel mit Netzanschlusskabeln, EasyCast™ abgedichteten UVT Gelträger sowie doppelseitige Kämme mit 12 und 20 Probentaschen 1,0/1,5 mm dick. Großgelsysteme umfassen Pufferkammer mit Dreipunkt-Nivellierbasis, SuperSafe Deckel mit Netzanschlusskabeln, UVT Gelträger mit abgedichteten Endöffnungen sowie Kämme mit 16, 24 und 36 Probentaschen 1,5 mm dick.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CE-Kennzeichnung
12 cm x 14 cm
Mini
1000mL
9.75 in.
14cm
18cm
4,72 in.
EasyCast; Gelgröße:14 x 12 cm (Länge x Breite); Puffervolumen:1l; Länge x Breite x Höhe:25 x 18 x 12cm
Owl™
8 bis 50
25 x 18 x 12 cm (9,75 x 7 x 4,72 in.)
25cm
7 in.
12cm
12cm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B3 Gelsystem mit eingebauter Umwälzung > EasyCast; Gelgröße:14 x 12 cm (Länge x Breite); Puffervolumen:1l; Länge x Breite x Höhe:25 x 18 x 12cm