Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ Ersatzteile für™ EasyCast B2 und B3 Mini Gel Systeme
Ersetzen Sie die UVT-Gelträger, die Dichtungen und externen Gießvorrichtungen durch Ersatzteile für das B2- und B3-System.
Marke:  Thermo Scientific™ B2-RL
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11947585
  • 590.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ EasyCast Mini Gel-Systeme bieten hervorragende Flexibilität bei äußerst geringer Stellfläche.
Hinweise:
Zur Verwendung mit Owl EasyCast B2 und B3 Gel Systemen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Owl™ EasyCast B2 und B3 Mini-Gelelektrophoresesysteme
Owl™, EasyCast™
12 Slots, 12 Rapid Load Combs
Mini
Gelträger
Dokumentation
Datasheets
Manuals
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Owl™ Ersatzteile für™ EasyCast B2 und B3 Mini Gel Systeme > Für Zubehör von EasyCast Modellen B2; 12 Steckplätze