Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1 Minigel-Elektrophoresesystem-Kämme
Ein Sortiment an robusten, einteiligen Kämmen für den Einsatz mit dem Owl EasyCast B1 Mini-Gelelektrophoresesystem.
64.50 CHF - 87.25 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Owl™ EasyCast B1 Minigel-Elektrophoresesystem
Gelgröße Mini
Produktlinie Owl™, EasyCast™
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 13
Produktcode Marke Typ Anzahl Zähne Dicke (metrisch) Zähne Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Typ Anzahl Zähne Dicke (metrisch) Zähne Preis Menge & Verfügbarkeit  
11952935
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
B1-10
Kamm 10 1.0/1.5 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11962935
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
B1-12C
Kamm 12 1 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11972935
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
B1-12D
Kamm 12 1.5 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11982935
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
B1-14
Kamm 14 1,0 /1,5 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11922945
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
B1-5C
Kamm 5 1 mm
64.50 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 05-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11912945
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
B1-5D
Kamm 5 1.5 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
12454557
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
B1-8C
Kamm 8 1 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
12464557
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
B1-8D
Kamm 8 1.5 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
12494557
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
B1-PREP
Kamm 2 1.5 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
12404567
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
B1-RL-17C
Kamm 17 (2X) 1 mm
87.25 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11996916
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
B1-RL-17D
Kamm 17 (2X) 1.5 mm
66.80 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
12414567
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
B1-RL-9C
Kamm 9 (1X) 1 mm
66.80 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 07-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12424567
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
B1-RL-9D
Kamm 9 (1X) 1.5 mm
68.55 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 05-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Mit den Kämmen für die Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1 Minigel-Elektrophoresesystem vermeiden Sie das Zusammensetzen von Kämmen. Diese strapazierfähigen, einteiligen Kämme sind für die Verwendung mit dem EasyCast™ B1 Minigel-Elektrophoresesystem geeignet.
Bestellinformationen:
  • Kat.-Nr.: B1-RI-9C, -9D, -17C und -17D haben 8- und 12-Kanal-Pipetten-Formate (1x) und (2x)-Kämme
  • Angepasste Kämme sind erhältlich (Bestellnummer SKU # XCM); Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst oder Vertriebsvertreter
Spezifikation
Spezifikation
Owl™ EasyCast B1 Minigel-Elektrophoresesystem
Mini
Owl™, EasyCast™
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1 Minigel-Elektrophoresesystem-Kämme