Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ D3-14 Wide Gel-Elektrophoresesysteme
Thermo Scientific™ Owl™ D3-14 breite Gel-Elektrophoresesysteme eignen sich zur Untersuchung von PCR-Produkten, für Plasmid-Aufreinigungen, zur Kartierung von Restriktionsstellen und für die Klonierung.
Marke:  Thermo Scientific™ D3-14
Artikelnummer. 11982965
  • 1190.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Beschreibung
Thermo Scientific™ Owl™ D3-14 breite Gel-Elektrophoresesysteme eignen sich zur Untersuchung von PCR-Produkten, für Plasmid-Aufreinigungen, zur Kartierung von Restriktionsstellen und für die Klonierung.
Merkmale:
  • Zum Screenen von 25 bis 200 Proben auf einem einzigen Agarosegel in weniger als 30 Minuten mit klaren und scharfe Bandenmuster ohne “Smile-Effekte”
  • Mit Hilfe spezieller Kämme und Mehrkanalpipetten können Proben direkt von 96-, 8- oder 12-Well Platten aufgetragen werden.
  • Mit Owl™ EasyCast™ Gießkonstruktion und externer Gießvorrichtung; der Gelträger verfügt über eine Dichtung, so dass er gut in die Gießvorrichtung passt und eine leckagefreie Abdichtung ohne Klebeband ermöglicht.
  • Das Auftragen der Proben mit Mehrkanalpipetten beschleunigt die Beschickung.
  • Durch die Elektrodenplatzierung kann das Gel schnell und ohne Beeinträchtigung der Auflösung durchlaufen.
  • Eine Wasserwaage gewährleistet das Eingießen ebener, gleichmäßig dicker Gele.
Enthält:
  • Pufferkammer
  • Thermo Scientific™ SuperSafe™ Deckel mit Stromkabel
  • Thermo Scientific™ EasyCast™ Abgedichteter UVT-Gelträger
  • Externe Gießvorrichtung
  • Vier Kämme (50 Mikrowell, Dicke 1.5 mm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CE-Kennzeichnung
14 cm x 23 cm
Weit
800 ml
11,8 in.
14 cm
6.5
23 cm
11 cm
Gelgröße (L x B): 14 x 23 cm, Puffervolumen: 800 ml; L x W x H: 30 x 27 x 11 cm
Owl™
25 bis200
30 x 27 x 11 cm
30 cm
10,6 in.
27 cm
4.3 in.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Owl™ D3-14 Wide Gel-Elektrophoresesysteme > Gelgröße (L x B): 14 x 23 cm, Puffervolumen: 800 ml; L x W x H: 30 x 27 x 11 cm