Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ D-2 Weit-Gel-Elektrophoresesysteme
Dieses Elektrophoresesystem mit breitem Gelbereich ermöglicht die Analyse von 10 bis 80 Proben mit nur einem Gel.
965.00 CHF - 1210.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE-Kennzeichnung |
---|---|
Produktlinie | Owl™ |
Probengröße | 10 bis 80 |
Puffervolumen (metrisch) | 600 ml |
Abmessungen (L x B x H) | 19 x 20 x 10 cm (7.38 x 7.75 x 4 in.) |
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11997475
|
Thermo Scientific™
D2 |
Weit | N/A | |||||||
12404607
|
Thermo Scientific™
D2-BP |
Wide System, mit Pufferaustauschöffnungen |
965.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Analysieren Sie mit dem Thermo Scientific™ Owl™ D2 Breitgel-Elektrophoresesystem 10 bis 80 Proben auf einem einzigen Gel.
- Das breite Gel ermöglicht es, 15 oder 30 Proben pro Reihe mit einem MicroWell-Kamm zu befüllen.
- Mithilfe spezieller Kämme und Mehrkanal-Pipettierern können Proben direkt in einer 96-Well-Platte geladen werden, jeweils acht oder 12 gleichzeitig.
- System eignet sich hervorragend zum Screening von PCR-Proben oder routinemäßigen DNA-Fragmentanalysen.
- Platzsparend dank kompakter Abmessungen.
- Enthält Thermo Scientific™ EasyCast™ Gusskonstruktion mit Außen-Gießanlage – Geltablett ist abgedichtet, um genau in die Gießanlage zu passen und eine auslaufsichere Versiegelung ohne Klebeband zu ermöglichen.
- Die Platzierung der Elektroden lässt das Gel schnell fließen, ohne dabei die Auflösung zu beeinträchtigen.
Beinhaltet:
- Pufferkammer
- Thermo Scientific™ SuperSafe™ Deckel mit verbundenem Netzanschlusskabel
- EasyCast abgedichteter UVT-Gelträger
- Außen-Multi-Gel-Gießanlage
- Vier Kämme (zwei 30-Well und zwei 40-Well, 1.5 mm stark)
Spezifikation
CE-Kennzeichnung | |
10 bis 80 | |
19 x 20 x 10 cm (7.38 x 7.75 x 4 in.) | |
19 cm | |
7,75 in. | |
20 cm | |
4 in. | |
150 V |
Owl™ | |
600 ml | |
7.38 in. | |
14.4 cm | |
6,5 | |
10.2 cm | |
10 cm |