Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ D2 Wide-Gel-Electrophoresesystem
Mit den Kämmen für das Thermo Scientific™ Owl™ D2 Wide-Gel Elektrophoresesystem vermeiden Sie das Zusammensetzen von Kämmen.
Marke:  Thermo Scientific™ D2-RL-9D
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12454607
  • 76.60 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-08-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit den Kämmen für das Thermo Scientific™ Owl™ D2 Wide-Gel Elektrophoresesystem vermeiden Sie das Zusammensetzen von Kämmen. Diese strapazierfähigen, einteiligen Kämme sind für die Verwendung mit dem Owl™ D2 Wide-Gel Elektrophoresesystem geeignet.
Strapazierfähige, einteilige Kämme ohne notwendiges Zusammensetzen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
OWL™ D2 Wide Gel-Elektrophoresesystem
Kamm
1,5 mm
Owl™
9
Dokumentation
Datasheets
Manuals
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Owl™ D2 Wide-Gel-Electrophoresesystem > Schnellbeladung; 9 (1X) Zähne; 1.5 mm dick