Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ D2 Wide-Gel-Electrophoresesystem
Mit den Kämmen für das Thermo Scientific™ Owl™ D2 Wide-Gel Elektrophoresesystem vermeiden Sie das Zusammensetzen von Kämmen.
Marke:  Thermo Scientific™ D1-30D
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12444597
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Mit den Kämmen für das Thermo Scientific™ Owl™ D2 Wide-Gel Elektrophoresesystem vermeiden Sie das Zusammensetzen von Kämmen. Diese strapazierfähigen, einteiligen Kämme sind für die Verwendung mit dem Owl™ D2 Wide-Gel Elektrophoresesystem geeignet.
Strapazierfähige, einteilige Kämme ohne notwendiges Zusammensetzen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
OWL™ D2 Wide Gel-Elektrophoresesystem
Kamm
1,5 mm
Owl™
30 (2X)
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Owl™ D2 Wide-Gel-Electrophoresesystem > Mikro-Well; 30 (2X) Zähne; 1.5 mm dick