Learn More
Honeywell™ Overspec Schutzbrille Artikelnummer.: 12677403
Honeywell™ Overspec Schutzbrille
Artikelnummer. 12677403
Grau, Groß, 1 Stück
Click to view available options
Linsenfärbung:
Durchsichtig
Grau
Größe:
Mittel
Groß
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12677403
Marke: Honeywell™ 1027611
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
OTG-Schutz mit außergewöhnlicher peripherer Sicht/Abdeckung und anpassbarer Passform.
  • Die Überbrille bietet Mitarbeitern vollen Schutz, wobei sie gleichzeitig ihre eigene Korrekturbrille tragen können.
  • Verstellbar und biegsam
  • Drahtbügel bieten Flexibilität für eine sichere, individuelle Passform
  • Stufenweise verstellbare Bügel (3 Positionen) für eine zusätzliche Anpassung der Passform.
  • Für den Einsatz in der Landwirtschaft, in der verarbeitenden Industrie und in der pharmazeutischen Industrie
  • Schutz vor Abrieb, Partikeln in der Luft, Biogefährdung, Stößen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EC-Kategorie PSA: 2, QA: ISO 9001/2000, EC-Zertifikat: C899.1B-D, EC-Bescheinigung: C899.3B-D
Linsenbeschichtung Beschlagfrei
Linsenfärbung Grau
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für den Einsatz in der Landwirtschaft, in der verarbeitenden Industrie und in der pharmazeutischen Industrie
Rahmenfarbe Blau, Schwarz
Größe Groß
Lens Material Polycarbonat
Rahmenmaterial Nylon
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Honeywell™ Overspec Schutzbrille >