Learn More
Uvex™ Armstulpen 9862 PE weiß, 50 Paar
Stulpen, Einweg-Chemikalienschutz. Material: Polypropylen-Spinnvlies laminiert mit PE-Folie
Marke:  Uvex™ 9875300
43.09 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "27318" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17229911
  • 102.00 CHF / 50 Paare
Ausrüstung für die Sicherheit
Aktionscode 24131 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-07-2025
Beschreibung
  • Stulpen Zubehör für Einweg-Chemikalienschutz
  • Farbe: weiß
  • Material: Polypropylen-Spinnvlies laminiert mit PE-Folie
  • Beidseitig mit Gummizug
  • 50 Paar in Polybeutel
  • Nur für die einmalige Verwendung
  • Größe: Einheitsgröße
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Universal
Non-woven Microporous Polyethylene Laminate
Non-sterile
Nein
60 g/m²
Chemical-resistant Sleeve
Weiß
Standard Sleeve
Taped
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Uvex™ Armstulpen 9862 PE weiß, 50 Paar > Größe: Einheitsgröße