Learn More
Brady™ OVERSIZED BRKR LO 1/PK
Verriegelung für überdimensionierte Schutzschalter 480-600 Volt. Lässt sich mit dem Daumenschraubenmechanismus innerhalb weniger Sekunden montieren, kein Schraubenzieher erforderlich. Passt für Schalter mit einer Breite von bis zu 57,15 mm und einer Dicke bis 22,2 mm.
Marke:  Brady™ 065329
Artikelnummer. 11781885
  • 27.25 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Verriegelungen für elektrische Geräte
  • Klemmverriegelung für überdimensionierte Schutzschalter
  • Verriegelung für überdimensionierte Schutzschalter 480–600 Volt
  • Lässt sich mit dem Daumenschraubenmechanismus innerhalb weniger Sekunden montieren, kein Schraubenzieher erforderlich
  • Neues Klingendesign mit verbesserter Griffigkeit ermöglicht die Verwendung mit noch mehr Schaltermodellen
  • Passt für Schalter mit einer Breite von bis zu 57,15 mm und einer Dicke bis 22,2 mm
Spezifikation
Spezifikation
Überlastschalterverriegelung
Rot
OSHA 1910,147
0.28 Zoll
12.70 x 95.25 x 27.94 mm
Blockier- und Verriegelungssystem
28,12 mm
3.75 in.
OVERSIZED BREAKER LOCKOUT EA
Polypropylen
Übergröße 480-600 Unterbrechersperrvorrichtung
7 mm
95,25 x 28,12 mm
1.1 in.
Je 1
95,25 mm
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Brady™ OVERSIZED BRKR LO 1/PK > Durchmesser:7mm
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato