Learn More
Labcon Overfit Caps for Culture Tubes
Secure, liquid-tight seal for plastic and glass culture tubes. Available in sizes that fit 10 mm, 12 mm, 13 mm, and 16 mm round bottom culture tubes.
14.67 CHF - 284.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Überkappe
Vorsterilisiert Nein
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Protokolle, die eine Zentrifugation, Agitation und Kühlung erfordern
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 32
Produktcode Marke Farbe Verschlussgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Verschlussgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
17294406
Unterlagen ansehen
Labcon
3303-804-000-9
Rot 10 mm
14.67 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17284406
Unterlagen ansehen
Labcon
3303-803-000-9
Orange 10 mm
14.67 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17274406
Unterlagen ansehen
Labcon
3303-802-000-9
Gelb 10 mm
14.67 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17224416
Unterlagen ansehen
Labcon
3303-808-000-9
Grün 10 mm
14.67 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17214416
Unterlagen ansehen
Labcon
3303-807-000-9
Blau 10 mm
14.67 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17204416
Unterlagen ansehen
Labcon
3303-806-000-9
Violett 10 mm
14.67 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17264406
Unterlagen ansehen
Labcon
3303-800-000-9
Naturfarben 10 mm
19.40 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17234416
Unterlagen ansehen
Labcon
3303-809-000-9
Sortiert (rot, gelb, blau, grün und orange) 10 mm
14.95 CHF
1000 Stück
Only null left
Lager vorrätig
Edge
Add to basket
17274416
missing translation for 'viewDocuments'
Labcon
3304-804-000-9
Rot 12 mm
16.86 CHF
1000 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 05-08-2025
Add to basket
17264416
missing translation for 'viewDocuments'
Labcon
3304-803-000-9
Orange 12 mm
16.86 CHF
1000 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 05-08-2025
Add to basket
17254416
missing translation for 'viewDocuments'
Labcon
3304-802-000-9
Gelb 12 mm
16.86 CHF
1000 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 05-08-2025
Add to basket
17204426
missing translation for 'viewDocuments'
Labcon
3304-808-000-9
Grün 12 mm
16.86 CHF
1000 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 05-08-2025
Add to basket
17294416
missing translation for 'viewDocuments'
Labcon
3304-807-000-9
Blau 12 mm
16.86 CHF
1000 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 05-08-2025
Add to basket
17284416
missing translation for 'viewDocuments'
Labcon
3304-806-000-9
Violett 12 mm
16.86 CHF
1000 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 05-08-2025
Add to basket
17244416
missing translation for 'viewDocuments'
Labcon
3304-800-000-9
Naturfarben 12 mm
18.15 CHF
1000 Stück
Only null left
Lager vorrätig
Edge
Add to basket
17214426
missing translation for 'viewDocuments'
Labcon
3304-809-000-9
Sortiert (rot, gelb, blau, grün, orange) 12 mm
17.25 CHF
1000 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 05-08-2025
Add to basket
17254426
missing translation for 'viewDocuments'
Labcon
3403-804-000-9
Rot 13 mm
19.84 CHF
1000 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 05-08-2025
Add to basket
17244426
missing translation for 'viewDocuments'
Labcon
3403-803-000-9
Orange 13 mm
19.84 CHF
1000 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 05-08-2025
Add to basket
17234426
missing translation for 'viewDocuments'
Labcon
3403-802-000-9
Gelb 13 mm
19.84 CHF
1000 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 05-08-2025
Add to basket
17284426
missing translation for 'viewDocuments'
Labcon
3403-808-000-9
Grün 13 mm
19.84 CHF
1000 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 05-08-2025
Add to basket
17567606
missing translation for 'viewDocuments'
Labcon
3403-807-000-9
Blau 13 mm
284.00 CHF
10000 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 05-08-2025
Add to basket
17264426
missing translation for 'viewDocuments'
Labcon
3403-806-000-9
Violett 13 mm
19.84 CHF
1000 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 05-08-2025
Add to basket
17224426
missing translation for 'viewDocuments'
Labcon
3403-800-000-9
Naturfarben 13 mm
27.85 CHF
1000 Stück
Only null left
Lager vorrätig
Edge
Add to basket
17294426
missing translation for 'viewDocuments'
Labcon
3403-809-000-9
Sortiert (rot, gelb, blau, grün, orange) 13 mm
20.35 CHF
1000 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 05-08-2025
Add to basket
17234436
missing translation for 'viewDocuments'
Labcon
3504-804-000-9
Rot 16 mm
21.37 CHF
1000 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 05-08-2025
Add to basket
17224436
missing translation for 'viewDocuments'
Labcon
3504-803-000-9
Orange 16 mm
21.37 CHF
1000 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 05-08-2025
Add to basket
17214436
missing translation for 'viewDocuments'
Labcon
3504-802-000-9
Gelb 16 mm
21.37 CHF
1000 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 05-08-2025
Add to basket
17264436
missing translation for 'viewDocuments'
Labcon
3504-808-000-9
Grün 16 mm
21.37 CHF
1000 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 05-08-2025
Add to basket
17254436
missing translation for 'viewDocuments'
Labcon
3504-807-000-9
Blau 16 mm
21.37 CHF
1000 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 05-08-2025
Add to basket
17244436
missing translation for 'viewDocuments'
Labcon
3504-806-000-9
Violett 16 mm
21.37 CHF
1000 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 05-08-2025
Add to basket
17204436
missing translation for 'viewDocuments'
Labcon
3504-800-000-9
Naturfarben 16 mm
29.55 CHF
1000 Stück
Only null left
Lager vorrätig
Edge
Add to basket
17274436
missing translation for 'viewDocuments'
Labcon
3504-809-000-9
Sortiert (rot, gelb, blau, grün, orange) 16 mm
21.89 CHF
1000 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 05-08-2025
Add to basket
Description
Description
  • Designed to easily recap blood drawing tubes, glass test tubes, and plastic culture tubes, Overfit Caps are ideal for protocols that require centrifugation, agitation,
    and refrigeration.
  • Offered in a variety of bright colors, Labcon's Overfit Caps are the ideal alternative to costly parafilm or plug caps that are prone to evaporation.
  • Cap includes integral thumb lever for easy opening and vertical ridges for secure grip
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Polyethylene USP Class VI resin
  • Made in USA
Specifications
Specifications
Überkappe
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität
Protokolle, die eine Zentrifugation, Agitation und Kühlung erfordern
ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nicht pyrogenisch)
Kulturröhrchen
Nein
Nicht autoklavierbar
1000/Beutel, 10 Beutel/Karton
Unsteril
Ja
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Labcon Overfit Caps for Culture Tubes