Learn More
Fisherbrand™ Ovaler Turbo-Rührstab aus PTFE mit Kern aus Seltenerdmetall
Fisherbrand™ ovale PTFE-Turbo-Rührstäbe mit einem Kern aus seltenen Erden enthalten Seltenerdmagneten, die deutlich stärker als Alnico-Magneten sind.
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) |
Farbe | Weiß |
Beschreibung | PTFE-ummantelter Magnetkern aus Samarium-Kobalt |
Material | PTFE (Polytetrafluoroethylen) |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16205831
|
Fisherbrand™
001.610.RE |
5 mm | 10 mm |
N/A
|
N/A
|
||||
16215831
|
Fisherbrand™
001.615.RE |
6 mm | 15 mm |
N/A
|
N/A | ||||
16225831
|
Fisherbrand™
001.620.RE |
10 mm | 20 mm |
N/A
|
N/A | ||||
16235831
|
Fisherbrand™
001.625.RE |
12 mm | 25 mm |
N/A
|
N/A | ||||
Beschreibung
- Nahezu vollständig beständig gegen Entmagnetisierung
- Hergestellt aus nichtrecycelten PTFE-Materialien mit Zulassungen der FDA- und USP-Klasse VI
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Weiß | |
PTFE (Polytetrafluoroethylen) | |
Oval |
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) | |
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Samarium-Kobalt | |
2/Pckg. | |
Rundkolben |