Learn More
Fisherbrand™ Ovaler Turbo-Rührstab aus PTFE mit Kern aus Seltenerdmetall
Fisherbrand™ ovale PTFE-Turbo-Rührstäbe mit einem Kern aus seltenen Erden enthalten Seltenerdmagneten, die deutlich stärker als Alnico-Magneten sind.
Marke: Fisherbrand™ 001.625.RE
Beschreibung
- Nahezu vollständig beständig gegen Entmagnetisierung
- Hergestellt aus nichtrecycelten PTFE-Materialien mit Zulassungen der FDA- und USP-Klasse VI
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Weiß | |
25 x 12 x 12 mm | |
12 mm | |
25 mm | |
2/Pckg. |
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) | |
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Samarium-Kobalt | |
Rundkolben | |
12 mm | |
PTFE (Polytetrafluoroethylen) | |
Oval |