Learn More
Fisherbrand™ Ovaler PTFE-Rührstab
Ermöglicht eine stabile Rührleistung. Fisherbrand™ ovale Rührstäbe aus PTFE erzeugen optimale Turbulenzen für Kolben und Behälter mit Rundboden.
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
Farbe Weiß
Beschreibung PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V
Durchmesser (metrisch) 13 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
16255831
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
001.635.13
35 mm 13 mm N/A
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
16275831
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
001.640.13
40 mm 13 mm N/A
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Stabiler magnetischer Rührstab für allgemeine Anwendungen
  • Bietet hervorragende Verwirbelungen für Rundkolben und Behälter
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Weiß
13 mm
Oval
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V
5/Pk.
Rundbodenkolben