Learn More
Fisherbrand™ Ovaler PTFE-Rührstab
Ermöglicht eine stabile Rührleistung. Fisherbrand™ ovale Rührstäbe aus PTFE erzeugen optimale Turbulenzen für Kolben und Behälter mit Rundboden.
Marke: Fisherbrand™ 001.635.13
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Stabiler magnetischer Rührstab für allgemeine Anwendungen
- Bietet hervorragende Verwirbelungen für Rundkolben und Behälter
- Autoklavierbar
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Weiß | |
Rundbodenkolben | |
35 mm | |
Oval |
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) | |
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V | |
13 mm | |
5/Pk. |