Learn More
Fisherbrand™ Ovaler PTFE-Rührstab
Für gleichmäßige Rührwirkung. Fisherbrand Ovale Rührstäbe aus PTFE erzeugen optimale Turbulenzen in Rundkolben und Behältern.
Marke:  Fisherbrand™ 001.650.17
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11868952
  • 24.75 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 25-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Stabiler magnetischer Rührstab für allgemeine Anwendungen
  • Bietet hervorragende Verwirbelungen für Rundkolben und Behälter
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Weiß
Rundbodenkolben
17 mm
2/Pckg.
PTFE-Rührstäbe, oval
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V
PTFE
50 mm
Oval
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Ovaler PTFE-Rührstab > Abmessungen (Durchm. x L): Durchmesser 17 x 50 mm Länge