Learn More
Fisherbrand™ Ovaler PTFE-Rührstab
Für gleichmäßige Rührwirkung. Fisherbrand Ovale Rührstäbe aus PTFE erzeugen optimale Turbulenzen in Rundkolben und Behältern.
Marke:  Fisherbrand™ 001.615
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11828952
  • 13.21 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Stabiler magnetischer Rührstab für allgemeine Anwendungen
  • Liefert hervorragende Verwirbelung bei Kolben und Behältern mit rundem Boden
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Weiß
Rundkolben
15 mm
Oval
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V
6 mm
5/Pckg.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Ovaler PTFE-Rührstab > Abmessungen (Durchm. x L): 6 x 15 mm (Durch. x L)