Learn More
Fisherbrand™ Ovaler PTFE-Rührstab
Für gleichmäßige Rührwirkung. Fisherbrand Ovale Rührstäbe aus PTFE erzeugen optimale Turbulenzen in Rundkolben und Behältern.
Marke:  Fisherbrand™ 001.630
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11808882
  • 31.30 CHF / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Stabiler magnetischer Rührstab für allgemeine Anwendungen
  • Liefert hervorragende Verwirbelung bei Kolben und Behältern mit rundem Boden
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Weiß
Rundkolben
30 mm
Oval
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V
16 mm
5/Pckg.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Ovaler PTFE-Rührstab > Abmessungen (Durchm. x L): 16 Durchm. X 30 mm L