Learn More
Fisherbrand™ Ovaler PTFE-Rührstab
Für gleichmäßige Rührwirkung. Fisherbrand Ovale Rührstäbe aus PTFE erzeugen optimale Turbulenzen in Rundkolben und Behältern.
Marke: Fisherbrand™ 001.610
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Stabiler magnetischer Rührstab für allgemeine Anwendungen
- Liefert hervorragende Verwirbelung bei Kolben und Behältern mit rundem Boden
- Autoklavierbar
Spezifikation
Ja | |
Weiß | |
Rundkolben | |
10 mm | |
Oval |
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) | |
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V | |
5 mm | |
5/Pckg. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Ovaler PTFE-Rührstab > Abmessungen (Durchm. x L): 5 x 10 mm (Durch. x L)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur