Learn More
Fisherbrand™ Ovaler PTFE-Rührstab
Für gleichmäßige Rührwirkung. Fisherbrand Ovale Rührstäbe aus PTFE erzeugen optimale Turbulenzen in Rundkolben und Behältern.
Marke:  Fisherbrand™ 001.625
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10445231
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Stabiler magnetischer Rührstab für allgemeine Anwendungen
  • Liefert hervorragende Verwirbelung bei Kolben und Behältern mit rundem Boden
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Weiß
Rundkolben
25 mm
Oval
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V
12 mm
5/Pckg.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Ovaler PTFE-Rührstab > Abmessungen (Durchm. x L): 12 Durchmesser x 25 mm