Learn More
Hughes Outdoor Self-Draining Safety Shower with Eye/Face Wash
This ANSI compliant self-draining emergency safety shower with open stainless steel eye/face wash, suitable for hot climates.
Marke:  Hughes HSHDSD18GV
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17722348
  • 1190.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-07-2025
Beschreibung
  • Diese ANSI-konforme, selbstentwässernde Notfalldusche mit offener Augen-/Gesichtsspülung aus Edelstahl ist für heiße Klimabedingungen geeignet
  • Das Design ermöglicht das Ablaufen von stehendem Wasser aus dem Standrohr, um die Zufuhr von lauwarmen Wasser zu gewährleisten
  • Serienmäßig mit Fußleiste
  • Das Ventil befindet sich direkt über dem Wassereinlass, und das Entlüftungsrohr ist darüber angebracht, so dass stehendes Wasser in den Boden abfließen kann, um eine Überhitzung von stehendem Wasser durch Sonneneinstrahlung zu verhindern und das Risiko weiterer Verletzungen des Bedieners zu beseitigen
  • Erhältlich mit galvanisierten, pulverbeschichteten Rohrleitungen aus Weichstahl (G) oder Edelstahl (GS)
Spezifikation
Spezifikation
Druckhebel, Fußpedal
Verzinkter Stahl
Sicherheitsdusche
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hughes Outdoor Self-Draining Safety Shower with Eye/Face Wash > Sicherheitsdusche; Material: Verzinkter Stahl