Learn More
Hughes Outdoor Self-Draining Safety Shower
Floor mounted self-draining drench shower with galvanized mild steel pipework.
1095.00 CHF - 1175.00 CHF
Produktcode | Marke | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17752358
|
Hughes
HSHSSD18GS |
Edelstahl |
1175.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17762358
|
Hughes
HSHSSD18GV |
Verzinkter Stahl |
1095.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- This ANSI compliant self-draining emergency safety shower is suitable for hot climates
- The design allows standing water to drain away from the standpipe to ensure the delivery of tepid water
- The valve is situated directly above the water inlet; the bleed pipe is fitted above this so standing water can drain into the ground preventing stagnant water overheating from solar radiation and removing the risk of further injury to the operator
- Available with galvanised powder coated mild steel (G) or stainless steel (GS) pipework
Spezifikation
Boden | |
Sicherheitsdusche |