Learn More
Löser™ Osmometer
Operates with low power consumption and no extra water supply is necessary. Loeser™ Freezing Point Osmometer are a cost effective solution for users with smaller numbers of samples.
7885.00 CHF
Spezifikation
Displaytyp | LCD |
---|---|
Frequenz | 50 Hz |
Spannung | 230 V |
Kühlmittel | Peltier-Effekt |
Tiefe (metrisch) | 216 mm |
Produktcode | Marke | Probengröße | Modell | Messzeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Probengröße | Modell | Messzeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11930697
|
Löser™
TYP6 |
50 bis 100 μl | Typ 6 | 1.5 min. | N/A | ||||||
Beschreibung
- Freezing initiation by hand
- Cost effective solution for users with smaller numbers of samples.
- Measurements shown on a wide, illuminated LCD display.
- Automatic result recognition and storing ensure reliable measurements
- User guiding and error messages with lamps and display.
- User friendly push button calibration prevents calibration error.
- Third calibration point at 900 mosm provides increased accuracy at higher concentrated solutions.
- Single use plastic tubes.
- Reduced operating costs as no extra water supply is necessary and power consumption is low.
Spezifikation
LCD | |
230 V | |
216 mm | |
Osmometer | |
Erhöht durch höhere Konzentrationen | |
230 VAC (100/115 VAC auf Anfrage) etwa 45 VA, 50 Hz, 20/45 w | |
1 mOsm/kg | |
5.5 kg | |
230 VAC (100/115 VAC auf Anfrage) etwa 45 VA, 50 Hz, 20/45 w |
50 Hz | |
Peltier-Effekt | |
Je 1 | |
Lebensmittel: Milch-Wasser-Gehalt. Krankenhaus: Kontrolle von Injektionen. Bluttransfusionszentrum: Kontrolle der physikalisch-chemischen Eigenschaften von chemischen Blut-Derivaten und Untersuchung auf Restglycerin nach dem Auftauen. Zellkultur, Biochemie, Meeresbiologie, Pflanzenphysiologie | |
278 mm | |
0 bis 2500 mosm/kg | |
20/45 W | |
180 mm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Löser™ Osmometer