Learn More
Osmolalitäts-Standard, 850 mOsm/kg H2O, Reagecon™ Artikelnummer.: 13375674
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Osmolalitäts-Standard, 850 mOsm/kg H2O, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 13375674 Alle ansehen Reagecon Produkte
12 x 5 ml
Click to view available options
Menge:
12 x 5 ml
Artikelnummer. 13375674
Marke: Reagecon REOSM850
Nur noch undefined auf Lager
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Verpackung Ampullen
Physikalische Form Flüssig
Menge 12 x 5 ml
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerOSM85024G1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/05/2025 Catalog NumberRE-OSM-850
ChargennummerOSM85024C1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/07/2024 Catalog NumberRE-OSM-850
ChargennummerOSM85023H1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/04/2024 Catalog NumberRE-OSM-850
ChargennummerOSM85022K1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2023 Catalog NumberRE-OSM-850
ChargennummerOSM85022F1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2022 Catalog NumberRE-OSM-850
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Osmolalitäts-Standard, 850 mOsm/kg H2O, Reagecon™ >