Learn More
Osmolalitäts-Standard, 50 mOsm/kg H2O, Reagecon™
Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
12 x 5 ml
Spezifikation
Spezifikation
Verpackung | Ampullen |
Physikalische Form | Flüssig |
Menge | 12 x 5 ml |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
OSM5024H1 | Analysenzertifikat | 11/05/2025 | RE-OSM-50 |
OSM5023H1 | Analysenzertifikat | 02/04/2025 | RE-OSM-50 |
OSM5022E1 | Analysenzertifikat | 19/09/2023 | RE-OSM-50 |
OSM5021F1 | Analysenzertifikat | 13/06/2022 | RE-OSM-50 |
OSM5020M1 | Analysenzertifikat | 24/08/2021 | RE-OSM-50 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Osmolalitäts-Standard, 50 mOsm/kg H2O, Reagecon™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur