Learn More
Osmolalitäts-Standard, 300 mOsm/kg H2O, Reagecon™ Artikelnummer.: 13325674
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Osmolalitäts-Standard, 300 mOsm/kg H2O, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 13325674 Alle ansehen Reagecon Produkte
12 x 5 ml, 12 Ampullen
Click to view available options
Menge:
12 x 5 ml
Packungsgröße:
12 Ampullen
Artikelnummer. 13325674
Marke: Reagecon REOSM300
Nur noch undefined auf Lager
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Verpackung Ampullen
Physikalische Form Flüssig
Menge 12 x 5 ml
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerOSM30025C1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/05/2025 Catalog NumberRE-OSM-300
ChargennummerOSM30024H1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/02/2025 Catalog NumberRE-OSM-300
ChargennummerOSM30024C1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/09/2024 Catalog NumberRE-OSM-300
ChargennummerOSM30024B1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2024 Catalog NumberRE-OSM-300
ChargennummerOSM30023C1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/01/2024 Catalog NumberRE-OSM-300
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Osmolalitäts-Standard, 300 mOsm/kg H2O, Reagecon™ >