Learn More
Osmolalitätsstandard3000 mOsm/kg, Reagecon
Wird zur Kalibrierung, Steuerung oder Validierung aller Osmometertypen verwendet.
Marke: Reagecon RE-OSM-3000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Osmolalitäts-Referenzstandard, Osmolalitäts-Referenzmaterial.
- Die Ergebnisse der Osmolalität werden in milliOsmolen pro Kilogramm Wasser gemeldet (mOsm/kg H2O verkürzt auf mOsm/kg für Routineanwendungen).
- Dieses Produkt wird gegebenenfalls in Übereinstimmung mit den Richtlinien des Europäischen Arzneibuchs, der USA und des Chinesischen Arzneibuchs hergestellt.
- Zertifiziert nach der ISO 17025-akkreditierten Testmethode von Reagecon (INAB Ref: 264T).
- Gravimetrisch auf Gewichts-/Gewichtsbasis zubereitet.
- Sowohl die Lösung als auch das Lösungsmittel werden auf einer Waage gewogen, die von den Reagecon-Ingenieuren mit rückführbaren OIML-Gewichten kalibriert wurde.
- Reagecon verfügt über eine ISO 17025-Akkreditierung für die Kalibrierung von Laborwaagen (INAB Ref:265C).
- Das daraus resultierende Kalibrierungszertifikat für die Waage wird gemäß den Anforderungen von ISO/IEC 17025 ausgestellt.
- Die zertifizierten Werte jedes Standards werden mit einem Hochleistungs-Osmometer verifiziert, das mit hochwertigen Referenzmaterialien kalibriert ist.
Spezifikation
Bernsteinfarbene Glasampulle | |
3000 mOsm/Kg | |
12x5 ml |
Flüssig | |
Osmometer-Kalibrierung |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Osmolalitätsstandard3000 mOsm/kg, Reagecon > 12 x 5 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur