Learn More
Osmolalitäts-Standard, 290 mOsm/kg H2O, Reagecon™
Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
12 x 5 ml
Spezifikation
Spezifikation
Verpackung | Ampullen |
Menge | 12 x 5 ml |
Physikalische Form | Flüssig |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
OSM29025B1 | Analysenzertifikat | 07/05/2025 | RE-OSM-290 |
OSM29024M1 | Analysenzertifikat | 12/03/2025 | RE-OSM-290 |
OSM29024K1 | Analysenzertifikat | 18/02/2025 | RE-OSM-290 |
OSM29024G1 | Analysenzertifikat | 15/10/2024 | RE-OSM-290 |
OSM29024D1 | Analysenzertifikat | 08/10/2024 | RE-OSM-290 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Osmolalitäts-Standard, 290 mOsm/kg H2O, Reagecon™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur