Learn More
Osmolalitäts-Standard, 200 mOsm/kg H2O, Reagecon™ Artikelnummer.: 13335674
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Osmolalitäts-Standard, 200 mOsm/kg H2O, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 13335674 Alle ansehen Reagecon Produkte
12 x 5 ml
Click to view available options
Menge:
12 x 5 ml
Artikelnummer. 13335674
Marke: Reagecon REOSM200
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Specifications
Verpackung Ampullen
Menge 12 x 5 ml
Physikalische Form Flüssig
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerOSM20024H1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/03/2025 Catalog NumberRE-OSM-200
ChargennummerOSM20023M1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/08/2024 Catalog NumberRE-OSM-200
ChargennummerOSM20022K1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/01/2024 Catalog NumberRE-OSM-200
ChargennummerOSM20022B1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/04/2022 Catalog NumberRE-OSM-200
ChargennummerOSM20021E1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/03/2022 Catalog NumberRE-OSM-200
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Osmolalitäts-Standard, 200 mOsm/kg H2O, Reagecon™ >