Learn More
Osmolalitäts-Standard, 2000 mOsm/kg H2O, Reagecon™
Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
12 x 5 ml
Spezifikation
Spezifikation
Verpackung | Ampullen |
Menge | 12 x 5 ml |
Physikalische Form | Flüssig |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
OSM200025D1 | Analysenzertifikat | 14/05/2025 | RE-OSM-2000 |
OSM200023J1 | Analysenzertifikat | 26/03/2025 | RE-OSM-2000 |
OSM200022M1 | Analysenzertifikat | 09/04/2024 | RE-OSM-2000 |
OSM200022B1 | Analysenzertifikat | 08/03/2023 | RE-OSM-2000 |
OSM200021G1 | Analysenzertifikat | 05/01/2022 | RE-OSM-2000 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Osmolalitäts-Standard, 2000 mOsm/kg H2O, Reagecon™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur