Learn More
Osmolalitäts-Standard, 1500 mOsm/kg H2O, Reagecon™
Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
12 x 5 ml
Packungsgröße:
12 Ampullen
Spezifikation
Spezifikation
Verpackung | Ampullen |
Physikalische Form | Flüssig |
Menge | 12 x 5 ml |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
OSM150025B1 | Analysenzertifikat | 27/05/2025 | RE-OSM-1500 |
OSM150024C1 | Analysenzertifikat | 18/02/2025 | RE-OSM-1500 |
OSM150022E1 | Analysenzertifikat | 16/03/2024 | RE-OSM-1500 |
OSM150022E1 (2) | Analysenzertifikat | 15/03/2024 | RE-OSM-1500 |
OSM150022E1 (1) | Analysenzertifikat | 15/03/2024 | RE-OSM-1500 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Osmolalitäts-Standard, 1500 mOsm/kg H2O, Reagecon™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur