Learn More
Osmolalitäts-Standard, 100 mOsm/kg H2O, Reagecon™ Artikelnummer.: 13305674
Zum Warenkorb hinzufügen
Osmolalitäts-Standard, 100 mOsm/kg H2O, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 13305674 Alle ansehen Reagecon Produkte
12 x 5 ml
Click to view available options
Menge:
12 x 5 ml
Artikelnummer. 13305674
Marke: Reagecon REOSM100
Edge
Spezifikation
Verpackung Ampullen
Physikalische Form Flüssig
Menge 12 x 5 ml
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerOSM10024L1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/04/2025 Catalog NumberRE-OSM-100
ChargennummerOSM10024B1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/10/2024 Catalog NumberRE-OSM-100
ChargennummerOSM10023G1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/06/2024 Catalog NumberRE-OSM-100
ChargennummerOSM10023G1 (1) Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/03/2024 Catalog NumberRE-OSM-100
ChargennummerOSM10022M1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/09/2023 Catalog NumberRE-OSM-100
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Osmolalitäts-Standard, 100 mOsm/kg H2O, Reagecon™ >