Learn More
Osmium(VIII)-oxid, 99.8 % (Metallbasis), Os 74.4 % min., Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 130°C |
Chemischer Name oder Material | Osmium(VIII) oxide |
Schmelzpunkt | 40.6°C |
Physikalische Form | Kristallin |
Menge | 0.5 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.8% (metals basis) |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in chloroform,alcohol and ethers.Soluble in water,organic solvents,benzene,alcohol,ether,ammonium hydroxide,phosphorus oxychloride and carbon tetrachloride. |
Formelmasse | 254.1 |
Geruch | Like chlorine |
Aussehen | Crystalline |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10254426 | Analysenzertifikat | 07/05/2025 | 012103.48,012103.03,012103.02,012103.01,012103.MC |
10253672 | Analysenzertifikat | 10/01/2025 | 012103.48,012103.03,012103.02,012103.01,012103.MC |
X25H045 | Analysenzertifikat | 19/11/2024 | 012103.48,012103.03,012103.02,012103.01,012103.MC |
10250510 | Analysenzertifikat | 17/04/2024 | 012103.48,012103.03,012103.02,012103.01,012103.MC |
241801 | Analysenzertifikat | 08/04/2024 | 012103.48,012103.03,012103.02,012103.01,012103.MC |