Learn More
Osmium(III)-chlorid-Trihydrat, Premion™, 99.99 % (Metallbasis), Os 52 bis 56 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11317738
Zum Warenkorb hinzufügen
Osmium(III)-chlorid-Trihydrat, Premion™, 99.99 % (Metallbasis), Os 52 bis 56 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11317738
0.25 g
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
5 g
Artikelnummer. 11317738
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 033480.01
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 135296-80-9 | Cl3H6O3Os | 350.625 g/mol
Osmium(III) chloride trihydrate is used as a reagent for preparation of dichlorodihydridoosmium complexes. It is also useful as starting materials and an efficient alkane oxidation catalyst in the presence of pyridine and hydrogen oxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 135296-80-9
Summenformel Cl3H6O3Os
Molekulargewicht (g/mol) 350.625
MDL-Nummer MFCD00011148
InChI-Schlüssel UACQLNPCDXDCID-UHFFFAOYSA-K
Synonym osmium iii chloride trihydrate, osmium trichloride trihydrate, cl3os.3h2o, acmc-20ak04, trichloroosmium-water 1/3, trichloroosmium trihydrate, osmium iii chloride trihydrate, premionMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 57348105
IUPAC-Name Trichlorosmium; Trihydrat
SMILES O.O.O.Cl[Os](Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Osmium(III) chloride trihydrate
Schmelzpunkt (decomposition)
Farbe Schwarz-rot
Physikalische Form Kristallin
Menge 0.25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel OsCl3·3H2O
UN-Nummer UN3260
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 350.60 (296.56 Anhydrous)
Reinheit (%) 99.99%
Güte Premion™
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Os 52 to 56%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM04J004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/01/2023 Catalog Number033369.36,033369.A3,033480.01,033369.A9,033480.06
ChargennummerU23I010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/09/2022 Catalog Number033369.36,033369.A3,033480.01,033369.A9,033480.06
ChargennummerS22I032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2022 Catalog Number033369.36,033369.A3,033480.01,033369.A9,033480.06
ChargennummerQ27H022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/07/2022 Catalog Number033369.36,033369.A3,033480.01,033369.A9,033480.06
ChargennummerZ09H044 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number033369.36,033369.A3,033480.01,033369.A9,033480.06
Name des Produkts
Osmium(III)-chlorid-Trihydrat, Premion™, 99.99 % (Metallbasis), Os 52 bis 56 %, Thermo Scientific Chemicals >