Learn More
Orthophosphorsäure, 85+ %, reinst, SLR, Fisher Chemical
59.20 CHF - 840.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7664-38-2
Summenformel H3O4P
Molekulargewicht (g/mol) 97.994
MDL-Nummer 11340
InChI-Schlüssel NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym Orthophosphorsäure, o-Phosphorsäure, Phosphorsäure, Weiß, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
IUPAC-Name Phosphorsäure
SMILES OP(=O)(O)O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10122010
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisher Chemical
O/0450/PB08
500 ml Plastikflasche aus HDPE
59.20 CHF
500 Milliliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10172442
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisher Chemical
O/0450/PB15
1 L Plastikflasche aus HDPE
79.98 CHF
1 Liter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10182050
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Fisher Chemical
O/0450/PB17
2.5 l Plastikflasche aus HDPE
121.00 CHF
2.50 Liter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10020662
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Fisher Chemical
O/0450/PB21
5 L Plastikflasche aus HDPE
173.00 CHF
5 Liter
Verfügbar ab: 13-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10294052
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Fisher Chemical
O/0450/25
25 L Kunststoffbehälter
840.00 CHF
25 Liter
Verfügbar ab: 30-06-2025
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Orthophosphorsäure, 85+ %, reinst, SLR, Fisher Chemical